Sortimentskästen, PS
Lieferant: hünersdorff GmbH
616600 613300 613200 612300 612100 612200 613900 616000 616200 616300 616400 617300 612500 613400 613600 613700 612400 613800 613500
216-3716EA 13.8 EUR
216-3716 HUEN613300 HUEN613200 HUEN612300 HUEN612100 HUEN612200 HUEN613900 HUEN616000 HUEN616200 HUEN616300 HUEN616400 HUEN617300 HUEN612500 HUEN613400 HUEN613600 HUEN613700 HUEN612400 HUEN613800 HUEN613500
Sortimentskästen, PS
Boxen Lagerboxen
Diese Sortimentskästen aus schlagfestem Polystyrol (PS) eignen sich für Verpackungszwecke und schaffen Ordnung in Werkstätten und im Haushalt.
  • Wahlweise mit vielseitigen Fachunterteilungen und -varianten oder ohne Fächer erhältlich
  • Transparenter Deckel und Boden zur optimalen Darstellung des Inhalts oder in lebensmittelechten Farben
  • Aufdruck auf Anfrage möglich