Sortimentskästen, PP
Lieferant: hünersdorff GmbH
611700 611900
216-3718EA 23.9 EUR
216-3718 HUEN611900
Sortimentskästen, PP
Boxen Lagerboxen
Sortimentskasten mit Tragegriff aus stabilem Polypropylen.
  • Farbiger Boden aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
  • Lebensmittelechte Farben, Einsatz in praktisch allen Lebensbereichen möglich
  • Beständig gegen Kälte, handelsübliche Säuren und Laugen
  • Hochtransparenter, dicht schließender Deckel verhindert Vermischung des Inhalts