VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
Lieferant: VWR Collection
620-2204EA 236 EUR
620-2204 620-2205 620-2206 620-2207 620-2208 620-2209 620-2210
VWR® Traceable® excursion trac, Thermometer mit Datenlogger
Thermometer Digitalthermometer
Diese hochpräzisen Thermometer mit Datenprotokollierung sind für die Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren konzipiert.
  • Alarme bei Über-/Unterschreiten und Zeitstempel
  • Vom Benutzer festgelegte Zeitintervalle von 1 Minute bis 24 Stunden
  • Bis zu 10 Alarmereignisse werden gespeichert
  • Entspricht aktuellen CDC-Anforderungen an Impfstofflagerung und -überwachung
  • Rollierender Speicher: Die aktuellsten 525.600 Temperaturwerte werden immer gespeichert
  • Speicher kann gelöscht werden, nachdem die Daten auf einen USB-Stick übertragen wurden
  • Problemloser Datenabruf: Gerät kann während des Downloads und der Datenanalyse weiter verwendet werden
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, voller Speicher, USB-Datenübertragung und aktiver Alarm
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Werden mit einem individuell nummerierten Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.