Handschuhe, Neopren/Polychloropren, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Lieferant: Ansell
73-500/7.5 73-300/6 73-300/6.5 73-300/7 73-300/7.5 73-300/8 73-300/8.5 73-300/9 73-500/5.5 73-500/6 73-300/5.5 73-500/7 73-500/8 73-500/8.5 73-500/9 73-500/6.5
112-3299EA 728 EUR
112-3299 112-3196 112-3197 112-3198 112-3199 112-3292 112-3293 112-3294 112-3295 112-3296 112-3195 112-3298 112-3300 112-3301 112-3302 112-3297
Handschuhe, Neopren/Polychloropren, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Handschuhe
Diese Handschuhe aus 100% Polychloropren bieten Spritzbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Da kein Naturkautschuk und keine Beschleuniger bei der Herstellung verwendet werden, reduziert sich das Risiko von Typ-I- und -IV-Hautallergien.
  • Steril oder unsteril, ungepudert, glatte Oberfläche
  • Neue Neopren-Rezeptur bietet eine höhere Empfindlichkeit aufgrund der Polymerdicke
  • Hergestellt mithilfe von ergonomisch entwickelten, handspezifischen Formen zur Verbesserung von Passform und Tragekomfort und zur Reduzierung der Handermüdung
  • SureFit Management Technology™ verhindert Herunterrollen der Manschette
  • Innenbeschichtung aus synthetischem Polyurethan ermöglicht einfaches Anziehen mit trockenen und feuchten Händen
  • Design und Polymerdicke erleichtern das Anziehen und den Tragekomfort bei doppelter Behandschuhung
Ideal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslaboren, in der Elektronik und Pharmaindustrie sowie in der Biotechnologie.
Length: 305 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Cream
EN 374, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 1,0
Verpackung: Unsterile Handschuhe: 20 rechte und linke Handschuhe, in separaten Fächern in einem Polybeutel verpackt; 2 Polybeutel pro Haupt-Polybeutel, 5 Haupt-Polybeutel pro Kartoninnenbeutel; 200 Paar pro Karton.
Sterile Handschuhe: 1 Paar pro Poly-Innentasche, versiegelt in einem Poly-Umschlag; 10 Paar pro Poly-Außenbeutel; 5 versiegelte Poly-Außenbeutel pro Haupt-Polybeutel; 4 versiegelte Haupt-Polybeutel pro Kartoninnenbeutel; 200 Paar pro Karton.