Chemikalienschutz-Handschuhe, Camatril® 732
Lieferant: KCL by Honeywell
732.8 732.9 732.10 732.11 732.7
112-1396EA 18.5 EUR
112-1396 112-1397 112-1398 112-1399 112-2984
Chemikalienschutz-Handschuhe, Camatril® 732
Handschuhe
Diese Nitrilhandschuhe mit geflockter Fütterung bieten einen hohen Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse. Ihre Widerstandfähigkeit gegen Abrieb, Schnitte und Stiche erlaubt ein sicheres Arbeiten mit scharfkantigen Materialien.
  • Guter Griff in Verbindung mit nassen Materialien
  • Flexibilität bleibt auch bei niedrigen Temperaturen erhalten
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
  • Die geflockte Fütterung bietet einen zusätzlichen Tragekomfort
  • Lange Ärmelstulpen schützen die Unterarme
Ideal zur Verwendung in Lebensmittelverarbeitung, Laboren, Landwirtschaft, Automobil-/Erdölchemie-/Druck-/Chemieindustrie und Lackierereien. Kann auch zur Verarbeitung von Epoxidharzen verwendet werden.
Thickness: 0,4 ± 0,05 mm
Colour: Green
EN 388 (2101), EN 374 (AJL); Cat. III; AQL 0,65 Approved for food contact
Zertifizierungen: EN 374-1:2016 Typ A (AJKLOT), EN 388 (3000X); Kat. III; AQL <0,65. Zugelassen für den Lebensmittelkontakt.