Tragbare Multiparameter-Photometer, Lovibond MD 200
Lieferant: Lovibond
2860102 2882002 2892502 2860502 2862102 2889002 2889402 2861802 2860542 2862912 2861902
LOVI2860102EA 617.9 EUR
LOVI2860102 LOVI2882002 LOVI2892502 LOVI2860502 LOVI2862102 LOVI2889002 LOVI2889402 LOVI2861802 LOVI2860542 LOVI2862912 LOVI2861902
Tragbare Multiparameter-Photometer, Lovibond MD 200
Umwelt-Prüfkits
Vielseitig einsetzbar, kompakt und: Das Benchtop-Photometer MD 200 vereint in einer hochpräzisen Optik hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle. Das Ergebnis: Jederzeit präzise Messergebnisse - egal wo Sie es einsetzen.
  • Vielseitig einsetzbar
  • Präzise und wartungsarm
  • Nutzerfreundlich
Das Photometer MD 200 kann nahezu in allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden. Für präzise und jederzeit reproduzierbare Messergebnisse sorgt die hochpräzise Optik, die neben langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle auch hochwertige Interferenzfilter bietet. Zusätzlich machen diese Komponenten das Photometer wartungsarm. Die Geräte bestechen durch einen hohen Bedienkomfort, ein ergonomisches Design und kompakte Abmessungen, was die Handhabung der Geräte einfach und sicher macht. Nutzen Sie langzeitstabile Lovibond® Reagenztabletten (5-10 Jahre garantierter Mindesthaltbarkeit) oder Lovibond® Flüssigreagenzien.
Lieferumfang: Das Gerät wird mit Tragekoffer, 4x Batterien vom Typ AA, 3x runden Glasröhrchen mit Deckel, den relevanten Reagenzien und einer Bedienungsanleitung geliefert.