Schnittschutzhandschuhe, K-TEX® 930
Lieferant: KCL by Honeywell
930.10 930.7 930.8 930.9
112-8300EA 600 EUR
112-8300 KCHL930.7 KCHL930.8 112-2992
Schnittschutzhandschuhe, K-TEX® 930
Handschuhe
Diese Para-Aramid-Handschuhe mit Naturlatex-Beschichtung verfügen über ausgezeichnete Flexibilität, Griffigkeit und Schnittfestigkeit. Dank der Tauchung sind auch die Fingerspitzen geschützt.
  • Good grip, especially with moist parts
  • Very good flexibility and high wearing comfort
  • Good puncture resistance regarding metal (not syringes) and glass
  • Allows working without user fatigue
Ideal für den Einsatz in der Glas- und Getränkeindustrie, im Laborbereich und in der Entsorgungs- und Abfallindustrie geeignet. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. das Handling nicht-kontaminierter Erlenmeyerkolben, das Zusammenstecken von Glasleitungen und das Entfernen von Glasbruch.
Colour: Yellow/blue
EN 388 (3444); Cat II
Zertifizierungen: EN 388 (3444); Kat. II