Schnittschutzhandschuhe, Camapur® Cut 627
Lieferant: KCL by Honeywell
627.10 627.11 627.12 627.6 627.7 627.8 627.9
112-2976EA 374 EUR
112-2976 KCHL627.11 KCHL627.12 KCHL627.6 KCHL627.7 112-2977 112-2978
Schnittschutzhandschuhe, Camapur® Cut 627
Handschuhe
Diesee Handschuhe aus HPPE-Fasern vereinen gutes Tastempfinden, mechanische Belastbarkeit und einen hohen Schnittschutz. Die PU-Beschichtung ist dünn gehalten, so dass ein gutes Tastempfinden gegeben ist und starkes Schwitzen vermieden wird.
  • Hohe Griffsicherheit, auch bei leicht geölten, nassen und rutschigen Teilen
  • Handrücken ohne Beschichtung sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität
  • Dunkelgraue Farbe für geringere Schmutzanfälligkeit
  • Größe des Handschuhs ist jeweils am Strickbund durch unterschiedliche Farben erkennbar
Ideal für Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, in der Blechverarbeitung und bei der Verarbeitung von Kunststoffprofilen.
Thickness: 1,2 ± 0,1 mm
Colour: grey/black
EN 388 (4341); Cat II
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X41B); Kat. II