Sample containers, with screw cap
Lieferant: DELTALAB
409752 409756 409756.B
DELT409752EA 324 EUR
DELT409752 DELT409756 DELT409756.B
Sample containers, with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904