Sample container, with screw cap
Lieferant: DELTALAB
309402 409402
216-4040EA 79.8 EUR
216-4040 DELT409402
Sample container, with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904