Urine and biological specimen containers, with ribbed cap
Lieferant: DELTALAB
408001.1 408001.O 408001
DELT408001.1EA 142 EUR
DELT408001.1 DELT408001.O DELT408001
Urine and biological specimen containers, with ribbed cap
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
HDPE container and white ribbed cap.
  • Convenient handle for an easy single-handed use
  • Features a pharmaceutical grade joint, which eliminates the need for an insert plug, allows a better handling and provides a water tight seal
  • Containers are graduated in 50 ml increments up to 2 L
Ideal for 24 hour urine collection and any other liquid samples.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904