Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 70-205
Lieferant: Ansell
70-205/7 70-205/8 70-205/9 70-205/10
112-3553EA 9.6 EUR
112-3553 112-3554 112-3555 112-3552
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 70-205
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe bieten mechanische Festigkeit in leichten bis mittelschweren Produktionsanwendungen. Die Kevlar® Verstärkung bietet einen sehr hohen Schnittschutz, einen hohen Tragekomfort und optimale Beweglichkeit.
  • Neptune® Beschichtung: Handschuhfasern sind flüssigkeitsabweisend, Vermeidung von Schäden an Kevlar® Fäden und verlängerte Haltbarkeit der Handschuhe
  • Verstärkte Daumenbeuge erhöht die Abriebfestigkeit
  • Vollständig waschbar: Handschuhe können mehrfach wiederverwendet werden
Ideal für Anwendungen mit Glas und Metall.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (134XB), EN 407 (X1XXXX); Kat. III