Latexhandschuhe, Unigloves® Select Plus
Lieferant: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
2302 2303 2304 2301 2305
UNIG2302EA 46.7 EUR
UNIG2302 UNIG2303 UNIG2304 UNIG2301 UNIG2305
Latexhandschuhe, Unigloves® Select Plus
Handschuhe
Diese Latexhandschuhe eignen sich ideal für den Einsatz als Untersuchungshandschuhe. Sie können auch in Laboren, bei Reinigungsarbeiten und beim Umgang mit Lebensmitteln verwendet werden.
  • Unsteril, ungepudert
  • Beidseitig tragbar
  • Mikrogeraute Handfläche für verbesserte Griffigkeit
  • Rollrand für leichteres Anziehen
Colour: White
Length: 240 mm
Thickness: 0,15 - 0,22 mm (finger), 0,13 - 0,18 mm (palm)
EN 374, EN 455, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Zertifizierungen: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374, Kat. III; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen