Messbecher, mit Henkel
Lieferant: LAMAPLAST
1161 1160 1159 1158 1157 1156
215-4360EA 4.4 EUR
215-4360 215-4359 215-4358 215-4357 215-4356 215-4355
Messbecher, mit Henkel
Becher
PP, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Resistent gegen Hitze bei bis zu +121 °C (für 20 Minuten), für längere Benutzung + +100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfaches, schnelles Reinigen
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine große Auswahl an anderen Anwendungsgebieten Mit erhabener Skala und Ausguss