Spender für sterile Handschuhe
Lieferant: Palbam
GDS-6860 GDS-8760 GDS-0605 GDS-6830
134-0485EA 1610 EUR
134-0485 134-0484 113-8182 PALBGDS-6830
Spender für sterile Handschuhe
Halterungen für Handschuhspender und -boxen
Diese Spender zur Wandmontage sind für steril verpackte Handschuhe konzipiert.
  • Edelstahl 304, elektrolytisch poliert
  • Ein vertikaler Schlitz vorne an jeder Kammer und ein oberer Deckel
  • Einfache Entnahme und ein leichtes Nachfüllen der Handschuhe
Zertifizierungen: ISO-zertifiziert
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.