Berufsschuhe, Slipper, Air Cushion, 2370
Lieferant: Abeba
2370/35 2370/36 2370/37 2370/38 2370/39 2370/40 2370/41 2370/42 2370/43 2370/44 2370/45 2370/46 2370/47
114-0522EA 70.3 EUR
114-0522 114-0523 114-0524 114-0525 114-0526 114-0527 114-0528 114-0529 114-0530 114-0531 114-0532 114-0533 114-0534
Berufsschuhe, Slipper, Air Cushion, 2370
Schuhe und Stiefel
Antistatische Berufsschuhe mit Obermaterial aus Mikrofaser und kohlenwasserstoffbeständiger PU-Sohle.
  • Luftgepolsterte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit
  • Integriertes Fußbett
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Dekontaminierbar, maschinenwaschbar bei 60 °C
Geeignet für den Einsatz in Küchen.
Farbe: Weiß.
Zertifizierungen: HACCP; EN 20347:2012; O1, SRA.