Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7020/7021
Lieferant: Abeba
7020/39 7020/37 7020/41 7020/38 7020/43 7020/44 7020/46 7020/42 7020/45 7020/36 7020/40 7020/47 7020/35
ABEB7020/39EA 50.05 EUR
ABEB7020/39 ABEB7020/37 ABEB7020/41 ABEB7020/38 ABEB7020/43 ABEB7020/44 ABEB7020/46 ABEB7020/42 ABEB7020/45 ABEB7020/36 ABEB7020/40 ABEB7020/47 ABEB7020/35
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7020/7021
Schuhe und Stiefel
Antistatische Clogs aus Glattleder oder perforiertem Lederobermaterial und einer Sohle mit Kreuz-/Kreisprofil, beständig gegen tierische Fette, Öl und Kraftstoff.
  • Leder-Innensohle
  • Sanitized®-Behandlung reduziert Geruch und Bakterienwachstum
  • Faltbarer und verstellbarer Fersenriemen
Colour: White
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: TÜV GS getestet; EN ISO 20347:2012; OB, FO, SRC.