Berufsschuhe, Clogs, The Original, 5080/5081
Lieferant: Abeba
5081/36 5081/37 5081/35
ABEB5081/36EA 49.5 EUR
ABEB5081/36 ABEB5081/37 ABEB5081/35
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 5080/5081
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Clog mit glattem oder perforiertem Obermaterial aus Leder und einer Sohle mit Kreuz/Kreisprofil (beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin).
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Innenfutter aus Leder
  • Sanitized® behandelt, um Bakterien und Gerüche zu reduzieren
Colour: White leather, green sole
Farbe: Weißes Leder, grüne Sohle
Zertifizierungen: TÜV GS-tested; EN ISO 20347:2012; OB, SRC