Sample containers, with screw cap
Lieferant: DELTALAB
309552 309526 309502
DELT309552EA 441 EUR
DELT309552 DELT309526 DELT309502
Sample containers, with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904