Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Ovation®
Lieferant: VISTALAB TECHNOLOGIES
1065-1250 1065-0250
VIST1065-1250EA 1420 EUR
VIST1065-1250 VIST1065-0250
Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Ovation®
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten sind die ideale Wahl für Nutzer, die eine große Bandbreite an automatisierten Liquid-Handling-Funktionen abdecken möchten. Eine einfach abzulesende Anzeige und einfach zu bedienende Tastatur ermöglichen ein schnelles Aufrufen und Einstellen von nutzerprogrammierten Protokollen sowie die Auswahl von Operations-Modi, Volumen und Geschwindigkeit.
  • Komplett elektronische Funktionsweiße maximiert Pipettier-Effizienz für Anwendungen wie multiples Dispensieren, Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Serien-Dilution und automatisches sequenzielles Dispensieren
  • Farbkodierte Rechts- und Linkshändermodelle sind verfügbar
Lieferumfang: Ein Netzteil (separat erhältlich) wird benötigt um die Pipette aufzuladen.