Magnetrührstäbchen, PTFE, BOLA
Lieferant: Bohlender
C362-08 C362-16 C362-20 C362-12 C362-05 C362-04 C362-14 C362-02 C362-07 C362-24
BOHLC362-08EA 119 EUR
BOHLC362-08 BOHLC362-16 BOHLC362-20 BOHLC362-12 BOHLC362-05 BOHLC362-04 BOHLC362-14 BOHLC362-02 BOHLC362-07 BOHLC362-24
Magnetrührstäbchen, PTFE, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5), axial in einem Führungskäfig aus PTFE gelagert.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis +250 °C
Dieser Magnetrührstab ist in einem Führungskäfig gelagert, der Scherkräfte am Becherboden verhindert und die Flüssigkeit schonend mischt. Dieser Käfig lässt sich leicht einsetzen und entfernen.
Optimale Mischergebnisse und ruhiger Lauf in Bechergläsern, auch auf unebenem Boden.
Zertifizierungen: FDA-konform.
Zubehörinformationen:
Lieferumfang:
Bestellen