ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anatom, 32156/32256
Lieferant: Abeba
32256/52 32256/49 32256/38 32256/51 32256/37 32256/50 32256/39 32256/40 32256/41 32256/42 32256/43 32256/44 32256/45 32256/46 32256/47 32256/48 32256/36
ABEB32256/52EA 115 EUR
ABEB32256/52 ABEB32256/49 ABEB32256/38 ABEB32256/51 ABEB32256/37 ABEB32256/50 ABEB32256/39 ABEB32256/40 ABEB32256/41 ABEB32256/42 ABEB32256/43 ABEB32256/44 ABEB32256/45 ABEB32256/46 ABEB32256/47 ABEB32256/48 ABEB32256/36
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anatom, 32156/32256
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh aus Glattleder mit Refloktorstreifen und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschhemmung und selbstreinigender Sohle.
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterienwachstum
  • Asymetrische Ferse und Flexzone unterstützen die natürliche Bewegnung des Fußes
  • Torsionsgelenk aus TPU für erhöhte Stabilität
  • Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
  • Schützende Stahlkappe (200 J)
  • Metallfreie durchstichsichere Zwischensohle (S3-Modell)
  • Kratzfeste Beschichtung im Fersen- und Zehenbereich
Colour: Black
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2 oder S3, SRC