Chemikalien-Schutzhandschuhe, Alto 405
Lieferant: MAPA
34405098 34405099 34405090 34405177
MAPA34405098EA 4.2 EUR
MAPA34405098 MAPA34405099 MAPA34405090 MAPA34405177
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Alto 405
Handschuhe
Neopren/Latexhandschuhe mit beflocktem Innenfutter. Gutes Fingerkuppengefühl bei leichtem Chemikalienschutz.
  • Hohes Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke des Handschuhs
  • Tragekomfort und Schweißabsorption durch das Baumwollflock-Futter
  • Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste geprägte Profil
Ideal für die Automobil- und mechanische Industrie, zum Farbspritzen, zur industrielle Reinigung, Wartung und für den Umgang mit Verbundstoffen (Harze).
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KMT), EN 421; Kat. III