(±)-2-Amino-2-(4-chlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-2-(4-Chlorophenyl)glycine, H-DL-Phg(4-Cl)-OH, DL-alpha-Amino-4-chlorophenylacetic acid, 4-Chloro-DL-2-phenylglycine, 4-Chloro-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
H59921.14
H59921.22
H59921.14EA
117
EUR
H59921.14
H59921.22
(±)-2-Amino-2-(4-chlorphenyl)essigsäure ≥98%
(±)-2-Amino-2-(4-chlorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049328 CAS-Nummer: 6212-33-5 |