Melatonin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
14427-5 14427-10
CAYM14427-5EA 43 EUR
CAYM14427-5 CAYM14427-10
Melatonin
Melatonin
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00005655
CAS-Nummer: 73-31-4
EINECS: 200-797-7