Eisen(III)trifluormethansulfonat ≥90%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 26.1 EUR
H60034.MD H60034.03
Eisen(III)trifluormethansulfonat ≥90%, tech.
Eisen(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉FeO₉S₃
Schmelzpunkt: 183 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15144785
CAS-Nummer: 63295-48-7