Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Merck
Synonyme: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
8.45025.5000 8.45025.0100
8.45025.5000EA 0 EUR
8.45025.5000 8.45025.0100
Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung
Benzyltrimethylammoniumhydroxid
Formel: C₁₀H₁₇NO
MDL Number: MFCD00008281
CAS-Nummer: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,II