(2-Fluorphenyl)aceton ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone

H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 68 EUR
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorphenyl)aceton ≥98%
(2-Fluorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 47 °C
Dichte: 1.077
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000325
CAS-Nummer: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR