N-Cyclohexylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
SB01340DA
SB01340EA
SB01340.50
MAYBSB01340DAEA
0
EUR
MAYBSB01340DA
MAYBSB01340EA
MAYBSB01340.50
N-Cyclohexylanilin
N-Cyclohexylanilin
Formel:
C₁₂H₁₇N Siedepunkt: 68 °C (0,001 mmHg) Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014284 CAS-Nummer: 1821-36-9 EINECS: 217-344-4 |