Gallussäure

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid

11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 75 EUR
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Gallussäure
Gallussäure
Formel: C₇H₆O₅
Molekulargewicht: 170.12 g/mol
Siedepunkt: 501
Schmelzpunkt: 251…252 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002510
CAS-Nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR