Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61542.14
H61542.22
H61542.14EA
166
EUR
H61542.14
H61542.22
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ Siedepunkt: 109 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 56…59 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00196161 CAS-Nummer: 329-59-9 |