Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61307.14
H61307.06
H61307.14EA
251
EUR
H61307.14
H61307.06
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molekulargewicht: 199.14 g/mol Schmelzpunkt: 35…37 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425619 CAS-Nummer: 393-85-1 |