2,5-Dibrom-3-nitropyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61961.14 H61961.22
H61961.14EA 224 EUR
H61961.14 H61961.22
2,5-Dibrom-3-nitropyridin ≥98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09266223
CAS-Nummer: 15862-37-0