2-Brom-4-nitroimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
H61155.03
H61155.06
H61155.03EA
47
EUR
H61155.03
H61155.06
2-Brom-4-nitroimidazol ≥98%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Formel:
C₃H₂BrN₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025308 CAS-Nummer: 65902-59-2 |