Thymolblau 0,04% in wässriger Lösung
Lieferant: Lovibond
Synonyme: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 23.1 EUR
LOVI451650 LOVI451651
Thymolblau 0,04% in wässriger Lösung
Thymolblau
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Molekulargewicht: 466.6 g/mol
Schmelzpunkt: 221
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541