3,5-Dibromphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H60642.04
H60642.09
H60642.04EA
57.4
EUR
H60642.04
H60642.09
3,5-Dibromphenol ≥97%
3,5-Dibromphenol
Formel:
C₆H₄Br₂O Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79…83 °C Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06411376 CAS-Nummer: 626-41-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |