Propidiumiodid
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
14289-10 14289-25 14289-50 14289-100
CAYM14289-10EA 43 EUR
CAYM14289-10 CAYM14289-25 CAYM14289-50 CAYM14289-100
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL Number: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0