4-Fluor-o-phenylendiamin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
BTB02218.1 BTB02218.10 BTB02218.50
MAYBBTB02218.1EA 0 EUR
MAYBBTB02218.1 MAYBBTB02218.10 MAYBBTB02218.50
4-Fluor-o-phenylendiamin
4-Fluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇FN₂
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL Number: MFCD00042228
CAS-Nummer: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III