4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin
Lieferant: Thermo Scientific
TL00793.1
TL00793.10
TL00793.50
MAYBTL00793.1EA
0
EUR
MAYBTL00793.1
MAYBTL00793.10
MAYBTL00793.50
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00007729 CAS-Nummer: 3171-45-7 EINECS: 221-635-1 |