Rifampicin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
14423-100
14423-500
14423-1
14423-5
CAYM14423-100EA
43
EUR
CAYM14423-100
CAYM14423-500
CAYM14423-1
CAYM14423-5
Rifampicin
Rifampicin
Formel:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Molekulargewicht: 822.95 g/mol Schmelzpunkt: 183…188 °C |
MDL Number:
MFCD00151389 CAS-Nummer: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 12,08382 |