2-Fluormesitylen
Lieferant: Thermo Scientific
HAN00038.1
HAN00038.10
MAYBHAN00038.1EA
0
EUR
MAYBHAN00038.1
MAYBHAN00038.10
2-Fluormesitylen
2-Fluormesitylen
Formel:
C₉H₁₁F |
MDL Number:
MFCD00052365 CAS-Nummer: 392-69-8 |