Methyltrifluormethansulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 136 EUR
H61758.14 H61758.22
Methyltrifluormethansulfonat ≥97%
Methyltrifluormethansulfonat
Formel: C₂H₃F₃O₃S
Siedepunkt: 99 °C
Dichte: 1.500
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000409
CAS-Nummer: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II