4-Fluor-2-nitroanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
H61110.06
H61110.14
H61110.06EA
43.8
EUR
H61110.06
H61110.14
4-Fluor-2-nitroanisol ≥98%
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Schmelzpunkt: 62…64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013375 CAS-Nummer: 445-83-0 |