Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
38060-1EA 38060-6X1EA
38060-1EAEA 49.27 EUR
38060-1EA 38060-6X1EA
Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Iod
Concentrate for 1L standard solution
Formel: I₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002