2,3-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Quinolinic acid
14941-1
14941-10
14941-50
CAYM14941-1EA
43
EUR
CAYM14941-1
CAYM14941-10
CAYM14941-50
2,3-Pyridindicarbonsäure
2,3-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006295 CAS-Nummer: 89-00-9 EINECS: 201-874-8 Merck Index: 12,08258 |