Harnstoff, Ultrareine Qualität
Lieferant: G Bioscienes
BC89
RC-112
BC89EA
154
EUR
BC89
RC-112
Harnstoff, Ultrareine Qualität
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132,7 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH-Nummer: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |