1-Methoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

M12002-1G M12002-5G
SIALM12002-1GEA 164 EUR
SIALM12002-1G SIALM12002-5G
1-Methoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1-Methoxy-1,3-butadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₅H₈O
MDL Number: MFCD00008660
CAS-Nummer: 3036-66-6
EINECS: 221-234-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR