1,3-Di-o-tolylguanidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
207713-100G
207713-5G
SIAL207713-100GEA
79.6
EUR
SIAL207713-100G
SIAL207713-5G
1,3-Di-o-tolylguanidin, Sigma-Aldrich®
1,3-Di-o-tolylguanidin
Formel:
C₁₅H₁₇N₃ Molekulargewicht: 239.32 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008513 CAS-Nummer: 97-39-2 EINECS: 202-577-6 |