1,3-Di-o-tolylguanidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25127.14 B25127.22 B25127.36
B25127.14EA 26.5 EUR
B25127.14 B25127.22 B25127.36
1,3-Di-o-tolylguanidin ≥99%
1,3-Di-o-tolylguanidin
Purity: 99% CAS No.: 97-39-2 Molecular Formula: C15H17N3 Formula Weight: 239.32 Melting Point: 176-178° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008513
Formel: C₁₅H₁₇N₃
Molekulargewicht: 239.32 g/mol
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008513
CAS-Nummer: 97-39-2
EINECS: 202-577-6
UN-Nummer: 2811