4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20779.03 B20779.06
B20779.03EA 35 EUR
B20779.03 B20779.06
4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
4,4'-Diisopropylbiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 18970-30-4 Molecular Formula: C18H22 Formula Weight: 238.37 Melting Point: 66° MDL No.: MFCD00043533
Formel: C₁₈H₂₂
Schmelzpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043533
CAS-Nummer: 18970-30-4